Learn More
Abeba™ Chaussures 1011 classiques
Résistance aux graisses animales, aux huiles et aux carburants. Construction en cuir/microfibre.
Marque:  Abeba™ 1011/39
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.88600kg
Code produit. 15676587
  • 72.83€ / 1 paire
Date d’expédition estimée: 16-07-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • CE EN ISO 20345:2011 SB A, E, FO SRC
  • Microfibre noire
  • Embout de sécurité en acier
  • Semelle extérieure antidérapante en PU
  • Traitement Sanitized
  • Antistatiques
  • Sangle de talon non pliable, réglable
  • Doublure en microfibre et renfort de talon
  • Zone de coup de pied ajustable
  • Attache de boucle
Spécification
Spécification
Graisses animales, huiles et carburants
Noir
Microfibre
Antidérapant
1011
CE EN ISO 20345:2011 SB A, E, FO SRC
Microfibre
39
PUR
Acier