Learn More
Abeba™ Chaussures 1500 classiques
Résistance aux graisses animales, aux huiles et aux carburants. Construction en cuir/microfibre.
Marque: Abeba™ 1500/38
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.90000kg
Description
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Cuir grainé
- Blanc
- Embout de sécurité en acier
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Traitement Sanitized
- Antistatiques
- Doublure en microfibre, absorbant la transpiration
- zone de coup de pied ajustable
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC | |
Microfibre | |
38 | |
PUR | |
Acier |
Blanc | |
Cuir | |
Antidérapant | |
1500 | |
Graisses animales, huiles et carburants |