Learn More
Abeba™ Chaussures 31010 classiques
Résistance aux graisses animales, aux huiles et aux carburants. Construction en cuir/microfibre.
Marque:  Abeba™ 31010/38
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.95000kg
Code produit. 15658277
  • 83.14€ / 1 paire
Expédition estimée: 26-04-2024
Description
  • CE EN ISO 20345:2011 SB SRC
  • Cuir grainé noir
  • Embout de sécurité en acier
  • Semelle extérieure antidérapante en PU
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • Sangle de talon non pliable, réglable
  • Doublure en microfibre, absorbant la transpiration
  • Zone de coup de pied ajustable
  • Attache de boucle
  • Renfort de talon en microfibre
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 SB SRC
Microfibre
38
PUR
Acier
Noir
Cuir
Antidérapant
31010
Graisses animales, huiles et carburants