Learn More
Abeba™ Chaussures pour 3620 salles blanches
Chaussures spéciales antistatiques pour salle blanche.
97.34€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRA |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériau | Microfibre |
Modèle | 3620 |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15600378
|
Abeba™
3620/35 |
35 |
97.34€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15610378
|
Abeba™
3620/36 |
36 |
97.34€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15620378
|
Abeba™
3620/37 |
37 |
97.34€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15630378
|
Abeba™
3620/38 |
38 |
97.34€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15640378
|
Abeba™
3620/39 |
39 |
97.34€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15650378
|
Abeba™
3620/40 |
40 |
97.34€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15660378
|
Abeba™
3620/41 |
41 |
97.34€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15670378
|
Abeba™
3620/42 |
42 |
97.34€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15680378
|
Abeba™
3620/43 |
43 |
97.34€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15690378
|
Abeba™
3620/44 |
44 |
97.34€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15600388
|
Abeba™
3620/45 |
45 |
97.34€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15610388
|
Abeba™
3620/46 |
46 |
97.34€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15620388
|
Abeba™
3620/47 |
47 |
97.34€
1 paire |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRA
- Microfibre
- Blanc
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Surchaussure fixe en textile pour salles blanches
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRA | |
Blanc | |
Microfibre | |
3620 |