Learn More
Sampling Systems™ Bons de nettoyage pour plastique
Testez et validez votre régime de nettoyage grâce à cette gamme de bons de validation de nettoyage pour divers plastiques.
Marque:  Sampling Systems™ 8644T-50
Informations supplémentaires : Poids : 0.00720kg
Code produit. 15869561
  • 63.85€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-05-2024
Description
  • Tests disponibles pour PEHD, nylon, PP, PTFE et PVC
  • Deux tailles disponibles pour chaque configuration, 50 x 50 mm ou 100 x 100 mm
Spécification
Spécification
Coupon de nettoyage
50 x 50 mm
Test et validation du régime de nettoyage
PTFE