Learn More
Fisherbrand™ Ruban pour salles blanches en vinyle de qualité industrielle, 2 po
Pour applications industrielles légères, construction propre et préparation des salles blanches
16.98€ - 48.65€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Type d’adhésif | Caoutchouc |
Revêtement | Vinyle |
Finition | Mat |
Format | de dia. int. |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13138625
|
Fisherbrand™
|
Bleu foncé |
22.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13148625
|
Fisherbrand™
|
Vert foncé |
19.70€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13158625
|
Fisherbrand™
|
Bleu clair |
19.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13178625
|
Fisherbrand™
|
Orange |
19.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13198625
|
Fisherbrand™
|
Rouge |
19.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13108635
|
Fisherbrand™
|
Transparent |
19.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13118635
|
Fisherbrand™
|
Blanc |
48.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13128635
|
Fisherbrand™
|
Jaune |
22.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13118625
|
Fisherbrand™
|
Noir |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
13168625
|
Fisherbrand™
|
Vert clair |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
13128625
|
Fisherbrand™
|
Marron |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
13188625
|
Fisherbrand™
|
Violet |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
For light industrial use, clean construction and cleanroom support
- Conçus pour une utilisation là où un ruban ultra-propre n'est pas requis
- Fixation forte avec les plastiques, les polymères et l'inox sans laisser de résidus adhésifs une fois retirés
- Inscriptible avec un stylo pour salle blanche
- Traité dans un environnement contrôlé
- Enroulé sur mandrin en plastique, présenté dans une pochette
- Tous les rouleaux mesurent 2 po (5,1 cm) de large par 36 yd (33 m) de long
Specifications
Non autoclavable | |
Vinyle | |
de dia. int. | |
Rouleau pour salle blanche | |
Pour applications industrielles légères, construction propre et préparation des salles blanches | |
36 yd | |
2 in |
Caoutchouc | |
Mat | |
Vinyle | |
Non stérile | |
33 m x 50,8 mm (36 yd x 2 po) | |
33 m | |
50,8 mm |