Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre ronds Boston transparents avec bouchons phénoliques noirs
GREENER_CHOICE
Catalog Number 16124427
Click to view available options
Capacité (impériale):
1 oz.
2 oz.
4 oz.
8 oz.
16 oz.
32 oz.
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
950 ml
Le verre sodocalcique de type III rond Boston transparent est parfait pour le stockage de solvants, de produits chimiques ou d’échantillons. Conditionnés en boîtes pratiques avec bouchons phénoliques noirs fixés pour maintenir la propreté
Le verre sodocalcique Boston rond, transparent, de type III est idéal pour le stockage de solvants, de produits chimiques ou d’échantillons. Conditionné dans des boîtes pratiques avec bouchons en phénol noirs intégrés pour garantir la propreté
  • Flacons à usage général idéals lorsque l’intégrité du contenu et la visibilité des échantillons ou des produits sont importantes
  • Ouverture à col vissant étroit, bords incurvés, corps rond
  • Le verre offre un minimum d’interférences chimiques avec le contenu
  • Le verre (flint) transparent est approprié lorsque la visibilité est importante, mais que la protection contre les rayons UV n’est pas nécessaire
  • Sensibles à l’environnement - aident à éliminer les déchets et à garantir l’intégrité des produits pour un stockage à long terme
Joint de fermeture Caoutchouc
Matériau du bouchon Phénolique
Taille du bouchon 28-400 mm
Diamètre (métrique) 75 mm
Hauteur (métrique) 168 mm
Type de produit Flacon rond Boston
Capacité (métrique) 480 ml
Capacité (impériale) 16 oz.
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe du col 25 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 16 mm
Hauteur (métrique) avec bouchon 171 mm
Matériau Verre (type 3)
Quantité 12
Couleur de bouchon Noir
Finition de col 28-400
Closure Included Oui
Bouche Étroit