Learn More
Azpack™ Flacons à col extra large, en verre, transparents, avec des bouchons à vis en polypropylène
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
120 ml
250 ml
Description
- Flacon en verre sodocalcique
- Col extra large
- Comprend un bouchon en polypropylène sans revêtement
- Les bouchons sont parfaits pour une utilisation avec un marqueur
Spécification
Matériau du bouchon | PP |
Taille du bouchon | 38/R3 |
Diamètre (métrique) | 41 mm |
Hauteur (métrique) | 48 mm |
Capacité (métrique) | 30 ml |
Couleur | Transparent |
Matériau | Verre sodocalcique |
Quantité | 20/boîte |
Couleur de bouchon | Blanc |
Closure Included | Oui |