Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre gradués transparents avec bouchons phénoliques noirs
28.58 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21637" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21637" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité (impériale):
1 oz.
2 oz.
4 oz.
8 oz.
16 oz.
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
Description
- Gradués en millilitres et en onces
- Les flacons en verre transparent sont conçus avec un léger bord pour faciliter le versement et la manipulation
- Le col large facilite le mélange, la manipulation et le transfert du contenu
Spécification
Joint de fermeture | Caoutchouc |
Matériau du bouchon | Phénolique |
Taille du bouchon | 58-400 mm |
Diamètre (métrique) | 62 mm |
Hauteur (métrique) | 109 mm |
Type de produit | Flacon gradué |
Capacité (métrique) | 240 ml |
Capacité (impériale) | 8 oz. |
Couleur | Transparents |
Diamètre (métrique) externe du col | 54 mm |