Learn More
Merck Millipore Milieu au thioglycolate transparent, flacon à bouchon à vis avec septum
Formulation alternative du milieu au thioglycolate liquide standard qui a les mêmes propriétés de croissance et la même conformité à la pharmacopée, mais qui offre une clarté visuelle supplémentaire. Conditionné dans des flacons à bouchon vissé avec zone de septum à diamètre large.
Marque: Merck Millipore STBMCTM12
Code nomenclature Nacres: NA.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.99000kg
Description
Le milieu au thioglycolate liquide (FTM) est principalement destiné à la détection des bactéries anaérobies et est utilisé pour les tests de stérilité par filtration sur membrane ou inoculation directe, comme décrit dans l’USP, l’EP et la JP. Le milieu au thioglycolate transparent a les mêmes propriétés de promotion de croissance que le FTM standard et est conforme aux recommandations de la pharmacopée, mais apporte une clarté visuelle supplémentaire par rapport au FTM, qui a une légère turbidité ou un léger flou.
- Produit stérile, fiable et facile à utiliser pour garantir des tests de stérilité précis
- Disponible dans un emballage stérilisé à double ensachage pour une fiabilité accrue de la méthode de test
- La zone de septum à diamètre large anti-carottage est facile à percer pour assurer la sécurité et la productivité de l’opérateur
- Réduit le risque de contamination croisée et d’inhibition de la croissance grâce à la conception à bouchon sans bord
- Fabriqué dans des environnements contrôlés conformes à la norme ISO 9001
- Chaque lot est certifié pour le pH, la stérilité et la promotion de la croissance à l’aide de souches ATCC spécifiées par l’USP/EP/JP
Spécification
Bouchon à vis avec septum | |
Teint jaune | |
Pour 1 l d’eau purifiée : Caséine peptone 15,0 g, L-cystine 0,5 g, dextrose monohydraté/anhydre 5,5/5,0 g, extrait de levure 5,0 g, chlorure de sodium 2,5 g, thioglycolate de sodium 0,5 g ou acide thioglycolique 0,3 ml, résazurine 0,001 g, gélose synthétique | |
30 - 35°C | |
Contrôle de stérilité | |
100 ml | |
12/boîte | |
USP, EP et JP |
Rouge | |
Dispositifs Steritest™ | |
7 - 14 jours | |
2 - 25°C | |
Stérile | |
Transparent | |
Liquide | |
Emballage individuel |