Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure de pompe péristaltique Tygon™ S3™ E-LFL
Élimine la nécessité d’un remplacement fréquent du filtre en aval en raison d’une réduction de la spallation des particules. La tubulure de pompe péristaltique Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ S3™ E-LFL réduit le risque de contamination des liquides sensibles.
Marque: Saint Gobain Life Sciences AVX42029
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
- Longue durée de vie flexible - réduit les temps d’arrêt dus à une défaillance de la pompe
- Grande résistance aux substances chimiques
- Plus de 1 000 heures de fonctionnement de la tubulure à pompe à 0 psi
- Plus de 600 heures de fonctionnement de la tubulure à pompe à 10 psi
- Spallation des particules extrêmement faible - fiable pour les applications avec liquides sensibles
- Sans BPA ni phtalates
Spécification
Tubing | |
Autoclavables | |
9,6 mm | |
0.38 in. | |
762 cm | |
3,2 mm | |
1 de chaque | |
Transparent | |
760 mmHg |
USP classe VI | |
0.06 in. | |
Tygon S3 E-LFL | |
1,6 mm | |
1/8 in. | |
Pour les laboratoires, les denrées alimentaires, les boissons et les applications biopharmaceutiques | |
Stérile | |
25 psi | |
74°C |