Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure transparente Tygon™ S3 R-3603
Conçus pour résister à la fatigue causée par la flexion et à l’abrasion, ils sont moins perméables que les tubulures en caoutchouc. Les tubulures Tygon E-3603 Saint Gobain Performance Plastics™ supportent pratiquement tous les produits chimiques inorganiques présents en laboratoire.
Marque: Saint Gobain Life Sciences ACF1S1517-C
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
- La nouvelle composition à base biologique offre les mêmes performances exceptionnelles.
- Cohérence d’un lot à l’autre pour les résultats reproductibles
- Non toxique et non contaminant
- Paroi intérieure lisse et polie
- Glisse facilement et en toute sécurité sur les raccords et les poignées pour les installations de laboratoire simples.
- Sans BPA ni phtalates
- Tailles standard disponibles pour maintenir un vide complet à température ambiante.
- Utilisation générale en laboratoire
- Agro-alimentaire
- Applications biopharmaceutiques
- Appareils analytiques
- Pompes péristaltiques et pompes à vide
- Idéale pour les condenseurs, les incubateurs,
- les dessiccateurs, les conduites de gaz et les conduites d’évacuation.
Spécification
Tubing | |
Autoclavables | |
3 mm | |
0.2 in. | |
1,52 m | |
1 mm | |
-50.8°F | |
1/boîte | |
56 (Shore A) | |
17°psi | |
165.2°F |
USP classe VI, critères FDA, NSF51, NSF61, 3-A, FDA, NSF 51, NSF 61, 3-A | |
0.12 in. | |
Tygon S3 R3603 | |
5 mm | |
0.04 in. | |
Pour la distribution d’aliments et de boissons | |
-46deg;C | |
Transparent | |
Flexible | |
760 mm | |
74°C |