Learn More
Abnova™ CLIC1 Recombinant Protein
CLIC1 ( AAH64527.1, 1-242aa) full-length recombinant protein with GST tag
335.00€ - 508.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
---|---|
Formule | 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer |
Poids moléculaire | 52.25 |
Plage de pH | 8 |
Méthode de préparation | In vitro wheat germ expression system |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16113291
|
Abnova™
H00001192-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16123291
|
Abnova™
H00001192-P01.25UG |
25μg |
508.00€
25µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Chloride channels are a diverse group of proteins that regulate fundamental cellular processes including stabilization of cell membrane potential, transepithelial transport, maintenance of intracellular pH, and regulation of cell volume. Chloride intracellular channel 1 is a member of the p64 family; the protein localizes principally to the cell nucleus and exhibits both nuclear and plasma membrane chloride ion channel activity.
- MW: 52.6kDa
- Formulation: 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH = 8 in elution buffer
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spécification
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
52.25 | |
In vitro wheat germ expression system | |
Wheat Germ (in vitro) | |
Recombinant |
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer | |
8 | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
Human | |
Solution |