Learn More
Molecular Probes™ Kit de dosage par cytométrie en flux Click-iT™ Plus EdU Alexa Fluor™ 488
Kit de dosage par cytométrie en flux Click-iT™ Plus EdU Alexa Fluor™ 488
Marque:  Molecular Probes™ C10633
Code nomenclature Nacres: NA.78
Informations supplémentaires : Poids : 0.17000kg
Code produit. 15332202
  • 946.00€ / 1 pièce
En stock, prêt à être expédié : 5
Description
Description
Le kit d’essai de cytométrie de flux Click-iT™ Plus EdU Alexa Fluor™ 488 fournit un essai plus simple et plus fiable pour analyser la réplication de l’ADN dans les cellules en prolifération par rapport aux méthodes BrdU traditionnelles. L’ADN nouvellement synthétisé est analysé avec le laser du cytomètre en flux à 488 nm. La formule Click-iT™ Plus est compatible avec les fluorophores standard, y compris les R-PE et tandems R-PE, ainsi que les protéines fluorescentes.
  • Multiplexable—compatible les R-PE (et tandems) et les protéines fluorescentes
  • Précis—des résultats supérieurs par rapport aux essais BrdUr
  • Des résultats— rapides en seulement 60 minutes
    Consultez notre guide de sélection de tous les dosages Click-iT™ EdU et Click-iT™ Plus EdU pour la cytométrie de flux.
    Multiplexable
    La formulation Click-iT™ Plus apporte des capacités de multiplexage améliorées par rapport aux essais de cytométrie de flux Click-iT™ EdU. Les essais Click-iT™ Plus EdU peuvent être utilisés conjointement avec les R-PE et tandems R-PE, ainsi qu’avec les protéines fluorescentes telles que GFP et mCherry, sans perte de précision ni de vitesse par rapport à l’essai Click-iT™ EdU original.
    Un procédé perfectionné dont les résultats sont supérieurs à BrdU
    La méthode la plus précise pour analyser la prolifération consiste à mesurer directement la synthèse d’ADN. À l’origine, ceci était effectué en incorporant des nucléosides radioactifs. Cette méthode a été remplacée par la détection à base d’anticorps de l’analogue de nucléoside, bromodésoxyuridine (BrdU). L’essai de cytométrie de flux Click-iT™ Plus EdU est une alternative innovante à l’essai BrdU. EdU (5-ethynyl-2´-deoxyuridine) est un analogue de la thymidine qui est incorporé à l’ADN lors de la synthèse active de l’ADN. La détection se base sur la chimie clic qui est une réaction covalente entre un azide et un alcyne catalysée par le cuivre. Dans cette application, l’alcyne se trouve dans la fraction éthynyle de l’EdU, alors que l’azide est couplé au colorant Alexa Fluor™. Les méthodes traditionnelles de cytométrie de flux sont utilisées pour déterminer le pourcentage de cellules en phase S dans la population.
    Ces conditions douces permettent son utilisation avec des anticorps et des colorants de cycle cellulaire
    La petite taille du colorant azide permet de détecter efficacement l’EdU incorporé en utilisant des conditions douces, tandis que la fixation standard à base d’aldéhyde et la perméabilisation du détergent suffisent pour que le réactif de détection Click-iT™ Plus puisse accéder à l’ADN. Par comparaison, les essais BrdU exigent de dénaturer l’ADN (à l’aide de HCl, de chaleur ou de digestion avec DNase) pour exposer le BrdU afin qu’il puisse être détecté avec un anticorps anti-BrdU. Le traitement des échantillons en vue d’un essai BrdU peut entraîner l’altération de signal de la distribution du cycle cellulaire, ainsi que la destruction des sites de reconnaissance d’antigènes lorsque la méthode HCl est utilisée. Par comparaison, l’essai Click-iT™ Plus EdU est facile d’emploi et compatible avec les colorants de cycles cellulaires. L’essai Click-iT™ Plus EdU peut également être multiplexé avec des anticorps contre des marqueurs de surface et intracellulaires, ainsi qu’avec des conjugués marqués par des fluorophores standard tels que les R-PE, les tandems R-PE et les protéines fluorescentes (GFP et mCherry).
    Protocole simple et rapide
    Le protocole Click-iT™ Plus EdU se base sur la fixation de l’aldéhyde et les étapes de perméabilisation du détergent pour le marquage immunohistochimique des anticorps. Cependant, EdU est compatible avec d’autres agents de fixation / perméabilisation, dont la saponine et le méthanol. Vous serez prêt à analyser vos données de prolifération cellulaire après seulement cinq étapes :
    1. Traitez les cellules avec EdU.
    2. Fixez et perméabilisez les cellules.
    3. Détectez les cellules en phase S avec le cocktail de détection Click-iT™ Plus pendant 30 min.
    4. Lavez une fois.
    5. Analysez.
    Les résultats sont obtenus en seulement 60 minutes dans certains cas, mais nous recommandons 90 minutes pour toutes les applications.
  • Spécification
    Spécification
    Contains EdU (5-ethynyl-2' -deoxyuridine), Alexa Fluor® 488 picolyl azide, anhydrous (DMSO), Click-iT® fixative, Click-iT® saponin-based permeabilization and wash buffer, Copper Protectant, and Click-iT® EdU buffer additive.
    Store at 2–8°C. Dessicate and protect from light.
    495⁄519
    Tube(s)
    100
    Click-iT™
    Flow Cytometer
    Fluorescent
    488
    Alexa Fluor™ 488
    100 réactions
    Room Temperature