Learn More
Invitrogen™ Click-iT™ sDIBO Alkynes for copper-free click chemistry
Découvrez la “chimie clic” sans cuivre grâce aux réactifs d’alcynes Click-IT™ Alexa Fluor™ et sDIBO, parfaits pour le marquage de la surface des cellules vivantes et pour minimiser les dommages aux enzymes et aux protéines fluorescentes.
333.00€ - 632.00€
Spécification
Concept écologique | Moins de risques |
---|---|
Méthode d’étiquetage | Chimie clic |
Conditions d’expédition | Glace carbonique |
Cible d’étiquetage | Azoture |
Code produit | Marque | Marqueur ou colorant | Groupement de réactifs | Poids moléculaire | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Marqueur ou colorant | Groupement de réactifs | Poids moléculaire | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10774701
|
Invitrogen™
C10407 |
Alexa Fluor™ 594 | Alcyne DIBO | ∼ 1200 |
566.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15848836
|
Invitrogen™
C20020 |
Alexa Fluor™ 488 | sDIBO Alkyne | ∼ 1400 |
630.00€
0.50mg |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15930573
|
Invitrogen™
C20021 |
Alexa Fluor™ 555 | Alcyne sDIBO | ∼ 1800 |
632.00€
0.50mg |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15940573
|
Invitrogen™
C20022 |
Alexa Fluor™ 647 | sDIBO Alkyne | ∼1900 |
628.00€
0.50mg |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15950573
|
Invitrogen™
C20023 |
Biotine | sDIBO Alkyne | ∼ 1000 |
584.00€
1mg |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15970573
|
Invitrogen™
C20025 |
Ester SDP | Ester SDP, Alcyne sDIBO | ∼ 1050 |
542.00€
1mg |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10598370
|
Invitrogen™
C10413 |
Maléimide | Alcyne DIBO, maléimide | ∼440 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Réalisez un marquage efficace des azides avec les alcynes sDIBO Click-iT. Nos alcynes sDIBO Click-IT permettent le marquage de cibles marquées à l’azide sans avoir besoin de catalyse par le cuivre et sont disponibles avec une variété de marquages Alexa Fluor ou de biotine, ainsi que des groupes réactifs amine ou thiol pour la création de vos propres conjugués. Les macromolécules qui ont été azido-modifiées de manière enzymatique, chimique ou métabolique peuvent maintenant être marquées facilement, produisant des bioconjugués solubles.
Les marquages Click-iT sDIBO Alkyne réagissent avec les azides via une réaction chimique Click sans cuivre pour former une liaison triazole stable avec un Alexa Fluor, de la biotine ou un marquage de votre choix. Les réactions Click sans cuivre utilisant nos alcynes sDIBO sont idéales pour le marquage en surface des cellules vivantes ; elles minimisent également les dommages causés aux protéines fluorescentes comme GFP ou R-PE. Pour le marquage intracellulaire, la liaison non spécifique des alcyne DIBO crée un signal de fond et une stratégie de marquage utilisant des azides de picolyle est la solution privilégiée dans ces cas.Des molécules marquées par la chimie clic peuvent être appliquées à des échantillons biologiques complexes et être détectés avec une sensibilité sans précédent en raison d’un fond extrêmement faible. Les macromolécules qui ont été azide modifiées de manière enzymatique, chimique ou métabolique peuvent être marquées plus facilement, produisant des bioconjugués plus solubles avec un meilleur utilitaire de marquage biologique.
Spécification
Moins de risques | |
Chimie clic | |
Glace carbonique | |
Azoture |