Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes à filtre ClipTip™
Assurez une étanchéité parfaite pour chaque échantillon. Une technologie de verrouillage innovante exclusive garantit une étanchéité absolue sur chaque canal et ne nécessite qu’une force minimale pour la mise en place et l’éjection des pointes.
91.40€ - 181.00€
Spécification
Filtré | À filtre |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Autoclavable | Non autoclavable |
Gamme de produits | ClipTip™ |
Fit for Purpose | Stérile et prêts pour la PCR |
Code produit | Marque | Description | Volume (métrique) | Code couleur | Fit for Purpose | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Volume (métrique) | Code couleur | Fit for Purpose | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15216303
|
Thermo Scientific™
94420043 |
ClipTip 12,5, en rack, filtre, stérile | 12,5 μl | Rose | Stériles et prêtes pour PCR |
111.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13256269
|
Thermo Scientific™
94420218 |
ClipTip 20, recharge, filtre, stérile | 20 μl | Rose | Stérile et prêts pour la PCR |
107.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13266269
|
Thermo Scientific™
94420258 |
ClipTip 50, avec filtre, stérile, recharge | 50 μl | Violet | Stérile et prêts pour la PCR |
109.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13206279
|
Thermo Scientific™
94420318 |
ClipTip 200, avec filtre, stérile, recharge | 200 μl | Jaune | Stérile et prêts pour la PCR |
111.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13216279
|
Thermo Scientific™
94420518 |
ClipTip 300, avec filtre, stérile, rechargeable | 300 μl | Orange | Stérile et prêts pour la PCR |
109.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13236279
|
Thermo Scientific™
94420718 |
ClipTip 1000, avec filtre, Stérile, Recharge | 1000 μl | Bleu | Stérile et prêts pour la PCR |
114.00€
768 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15266303
|
Thermo Scientific™
94420813 |
ClipTip 1250, filtre, stérile | 1250 μl | Turquoise | Stériles et prêtes pour PCR |
126.00€
768 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15276303
|
Thermo Scientific™
94420818 |
ClipTip 1250, recharge de filtre, stérile | 1250 μl | Turquoise | Stériles et prêtes pour PCR |
123.00€
768 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13276269
|
Thermo Scientific™
94420213 |
ClipTip 20, à filtre, stérile, sur portoir | 20 μl | Rose | Stérile et prêts pour la PCR |
131.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13246269
|
Thermo Scientific™
94420253 |
ClipTip 50, avec filtre, Stérile, Rack | 50 μl | Violet | Stériles et prêtes pour PCR |
116.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13286269
|
Thermo Scientific™
94420313 |
ClipTip 200, avec filtre, Stérile, Rack | 200 μl | Jaune | Stérile et prêts pour la PCR |
116.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13296269
|
Thermo Scientific™
94420513 |
ClipTip 300, à filtre, stérile, sur portoir | 300 μl | Orange | Stérile et prêts pour la PCR |
181.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13226279
|
Thermo Scientific™
94420713 |
ClipTip 1000, à filtre, stérile, sur portoir | 1000 μl | Bleu | Stérile et prêts pour la PCR |
125.00€
768 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15932021
|
Thermo Scientific™
94420063 |
ClipTip 12,5 ext, filtre, stérile | 12,5 μl | Rose | Stériles et prêtes pour PCR |
113.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15952021
|
Thermo Scientific™
94420613 |
ClipTip 300 Ext, avec filtre, Stérile, Rack | 300 μl | Orange | Stérile et prêts pour la PCR |
91.40€
768 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Assurez une étanchéité parfaite pour chaque échantillon. Les cônes de pipette Thermo Scientific™ ClipTip™ fournissent une étanchéité parfaite de chaque échantillon grâce à une technologie de verrouillage innovante et unique garantissant une étanchéité absolue sur chaque canal. En outre, ils ne nécessitent qu’une force minimale pour la mise en place et l’éjection des cônes. Travaillez en toute confiance, en sachant qu’une fois en place, les pointes sont parfaitement verrouillées et qu’elles ne pourront pas se dévisser ou tomber, quelle que soit la pression exercée lors de l’application. La conception innovante du système verrouillable par trois clips garantit la fixation sécurisée du cône sur la pipette F1-ClipTip —jusqu’à— ce qu’il soit éjecté.
Caractéristiques principales :- Les pointes de pipettes ClipTip sont dotées de “clips” qui permettent de les fixer en place pour une étanchéité parfaite
- Chaque fois que des pointes de pipette ClipTip sont en place, elles sont verrouillées et ne peuvent pas se dévisser, quelle que soit la pression exercée lors de l’application
- La pointe ClipTip se clipse fermement sur la pipette F1-ClipTip d’une simple pression sans avoir à marteler les pointes sur votre pipette
Faible rétention
- Chaque pointe de pipette ClipTip est à faible rétention pour une récupération optimale de l’échantillon
Qualité éprouvée
- Certifiées exemptes de contamination par RNase, DNase, ADN, ATP et endotoxines
Respect de l’environnement
- Le système de recharge ClipTip utilise des composants recyclés et 30 % de plastique en moins
Gamme de pointes polyvalente
- Cinq tailles au choix : 20, 50, 200, 300 et 1000 μl
Traçabilité immédiate
- Chaque insert de pointe possède des informations sur le volume et le lot imprimées à l’encre ; le code couleur pratique permet d’associer facilement la couleur du bouchon du piston de la pipette F1-ClipTip à l’insert de rack pour pointes de pipettes ClipTip correspondant
Remarque :
les produits proposés peuvent varier d’un pays à l’autre.
Garantie
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos Conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.
Spécification
À filtre | |
Non autoclavable | |
Stérile et prêts pour la PCR |
Stérile | |
ClipTip™ |
Période de garantie limitée : Sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.