Learn More
Chroma Gesellschaft™ Anneaux de support fermé avec noix de serrage
Offrent une grande facilité de raccordement sur les supports circulaires. Les anneaux de support fermés avec noix de serrage Chroma Gesellschaft™ sont fabriqués en acier.
Marque: Chroma Gesellschaft™ 2013/2
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.12240kg
Description
- Noix de serrage avec vis de serrage à tête en plastique
- Accueillent les tiges de 8 mm à 12,5 mm de diamètre
- Les dimensions indiquées correspondent au diamètre interne de l’anneau x distance entre le centre de la noix de serrage et le centre de l’anneau
Spécification
Noix de serrage de 50 mm | |
Bague fermée | |
1 de chaque |