Learn More
Clostridium Difficile Toxin A Antibody (PCG4.1) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 18 publications
Marque: Novus Biologicals NB600-1066-0.1mg
294.95 EUR valable jusqu'au 2025-12-16
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "24090" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Clostridium Difficile Toxin A Monoclonal specifically detects Clostridium Difficile Toxin A in Bacteria samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Spécification
| Clostridium Difficile Toxin A | |
| Monoclonal | |
| 1.16 mg/mL | |
| Western Blot 1:100-1:2000, ELISA 1:100-1:2000 | |
| tcdA, toxA | |
| Full length protein A (C. difficile). | |
| 0.1 mg | |
| Immunology | |
| C. difficile Toxin A. Does not cross react with C. difficile Toxin B | |
| Bacteria, Hamster | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA | |
| PCG4.1 | |
| Unconjugated | |
| 10mM Sodium Phosphate (pH 7.4) and 0.15M NaCl with 0.05% Sodium Azide | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Protein A purified | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -80C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG2a κ |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu