Learn More
CLRN2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | CLRN2 |
---|---|
Concentration | 0.35 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16802595
|
Proteintech
23994-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16892585
|
Proteintech
23994-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Clarin 2 belongs to the clarin family of genes. It′s a small integral membrane glycoproteins with four transmembrane domains.Spécification
CLRN2 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
A0PK11 | |
624224, 645104 | |
CLRN2 Fusion Protein Ag21182 | |
Primary | |
-20°C | |
CLRN2 |
0.35 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
clarin 2, CLRN2 | |
Clrn2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |