Learn More
Molecular Probes™ CML Latex Beads, 4% w/v, 0.04 μm
Microbilles en latex CML, 4 % p / v, 0,04 μm
Marque:  Molecular Probes™ C37232
260.01 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.00525kg
Code produit. 11590066
  • 390.00€ / 15mL
Expédition estimée: 15-04-2024
Description
Les microsphères (également appelées microbilles de latex ou particules de latex) sont des particules sphériques dans la gamme de tailles colloïdales formées à partir d’un polymère amorphe tel que du polystyrène. En raison de la façon dont les chaînes en polystyrène s’agencent dans la microbille, la surface est de caractère très hydrophobe, ce qui rend ces matériaux idéaux pour l’adsorption de matériaux tels que les protéines.
Ces particules de latex au carboxylate modifié (CML) sont produites par copolymérisation d’acide carboxylique contenant des polymères. En résulte une particule de polymère de latex avec une couche de surface très chargée, relativement hydrophile et légèrement “floconneuse”. Les particules CML sont stabilisées électrostériquement et sont donc sûres en concentrations d’électrolyte jusqu’à 1 M de sel univalent. Les particules de latex modifiées par CML sont chargées négativement avec une surface qui a un caractère polyélectrolytique. Ce n’est que lorsque le pH est ∼ 10 que tous les groupes carboxyles sont ionisés. Il s’agit d’un latex hydrophile.
Les microsphères sont disponibles en plusieurs tailles et fonctionnalités de surface.
  • 25 tailles au choix entre—0,02 microns à 16 microns
  • 20 surfaces différentes— pour une conjugaison facile à pratiquement n’importe quel matériau
  • Sans tensioactif—ultrapropre
  • Diverses quantités—de quantifications allant du millilitre à 500 litres.
    Principales applications des microsphères
  • Étalonnage d’instruments (cytométrie en flux, microscopie, HTS, HCS)
  • Analyse de flux (microfluidique, flux sanguin, flux d’eau et flux d’air)
  • Traceurs de biologie cellulaire (différenciation cellulaire et traçage cellulaire)
  • Immunodosages (tests d’agglutination, ELISA, capture de particules et réactifs de contraste)
    Plus d’informations
    Lisez un aperçu technique des microsphères et découvrez les microbilles à haute activité, les microbilles super actives, les microbilles spécialisées et les protocoles de couplage de microbilles sur la page d’application des microbilles en latex IDC sans surfactant.
    Nous concevrons une microsphère personnalisée pour vous
    Si vous ne trouvez pas la microsphère que vous cherchez dans notre liste d’inventaire, nous concevrons une microsphère personnalisée pour vous. Notre service de conjugaison personnalisé est efficace et confidentiel, et nous garantissons la qualité de notre travail. Nous sommes certifiés ISO 9001:2000.
    Pour usage à des fins de recherche uniquement. Non utilisé à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
  • Spécification
    Spécification
    Microbilles de latex très actives
    1 M
    Microbille en latex CML
    15 mL
    CML
    Stocker au réfrigérateur (entre 2 et 8°C).
    Cytométrie en flux
    IDC
    Température ambiante