Learn More
Plaquettes pour vapeur d’eau CMS™
Marque: Draeger Safety 6406450
Informations supplémentaires : Poids : 0.02880kg
Spécification
de 700 à 1100 hPa | |
0,4 à 10 ppm | |
0°C à 40°C |
Puce de vapeur d’eau | |
20 à 150 s |