missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CNIH3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
121.38€ - 325.38€
Spécification
Antigène | CNIH3 |
---|---|
Concentration | 0.13 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16801214
|
Proteintech
13144-1-AP-20UL |
20 μL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16891204
|
Proteintech
13144-1-AP-150UL |
150 μL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Regulates the trafficking and gating properties of AMPA- selective glutamate receptors (AMPARs). Promotes their targeting to the cell membrane and synapses and modulates their gating properties by regulating their rates of activation, deactivation and desensitization.Spécification
CNIH3 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
D0Q0Y7, Q6ZWS4, Q8TBE1 | |
149111, 690252, 72978 | |
CNIH3 Fusion Protein Ag3648 | |
Primary | |
-20°C | |
CNIH3 |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
CNIH3, Protein cornichon homolog 3 | |
Cnih3 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |