Learn More
CNPase Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène CNPase
Concentration 0.33 mg/mL
Applications Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16801644
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
13427-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-04-2024
pour voir le stock disponible 
16891634
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
13427-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-04-2024
Description
CNP may participate in RNA metabolism in the myelinating cell, CNP is the third most abundant protein in central nervous system myelin.
Spécification
Spécification
CNPase
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Rat, Human, Mouse
P09543, P13233, P16330
1267, 12799, 25275
CNPase Fusion Protein Ag4227
Primary
-20°C
CNP
0.33 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
CNP, CNP1, CNPase
CNP
IgG
Antigen Affinity Chromatography