missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CNTNAP3 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | CNTNAP3 |
---|---|
Concentration | 0.33 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16805615
|
Proteintech
27410-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16895605
|
Proteintech
27410-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The specific function of this protein remains unknown. The protein encoded by this gene belongs to the NCP family of cell-recognition molecules. This family represents a distinct subgroup of the neurexins. NCP proteins mediate neuron-glial interactions in vertebrates and glial-glial contact in invertebrates. The protein encoded by this gene may play a role in cell recognition within the nervous system. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described but their biological nature has not been determined.Spécification
CNTNAP3 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q9BZ76 | |
79937 | |
CNTNAP3 Fusion Protein Ag26624 | |
Primary | |
-20°C | |
CNTNAP3 |
0.33 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
CASPR3, CNTNAP3, CNTNAP3A, KIAA1714, RP11 138L21.1, RP11 290L7.1 | |
CNTNAP3 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |