Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes de secours CO2 et LN2 pour congélateurs ultra-basse température
Assurez la sécurité optimale de vos échantillons essentiels grâce aux systèmes de secours Thermo Scientific™ CO2 and LN2 pour congélateurs à ultra-basse température.
Marque:  Thermo Scientific™ 1960446
Informations supplémentaires : Poids : 0.05000kg
Code produit. 15999026
  • 2395.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 09-09-2022
Description
Garantissez une sécurité optimale pour les échantillons critiques à l’aide des systèmes de sauvegarde Thermo™ Scientific CO2 et LN2 pour les congélateurs ultra-basse température, à utiliser avec Thermo Scientific™ TSX, Forma™, HERAfreeze™, Congélateurs REVCO™ et TS-Series.
Caractéristiques :
  • Le système de secours LN2 maintient la température à -80°C avec de l’azote liquide
  • Le système de secours CO2 maintient la température jusqu’à -7° ou -70°C (en fonction du modèle) avec CO2
Informations de commande :
Disponible en version montée sur place ou en usine. Les modèles pour les séries UxF300 / 88300 / HFU300T / TSU300 sont autonomes. Les unités à monter sur place doivent être installées par du personnel qualifié.
Spécification
Spécification
Système de secours CO2
-80°C
Forma séries 900, 7000 et 8600 ; série HFU B et HFC ; série Revco CxF ; série TSC, Série Revco™ CxF, TSC Series
Installé sur site