Learn More
Uvex™ Coat 8838-Blue 65%PE-35%CO
Catalog Number p-7231984
Click to view available options
Dimensions:
106/110
40/42
44/46
48/50
52/54
56/58
60/62
64/66
90/94
98/102
Blue coat with twill weave
  • Manteau
  • Matériau : 65 % polyester, 35 % coton,
  • 245 g/m² - tissu croisé
  • Col de revers
  • Patte de boutonnage avec boutons-pression dissimulés
  • 1 poche extérieure gauche de poitrine
  • 2 poches latérales
  • Fentes latérales courtes, manchettes droites, longueur arrière env. 96 cm
  • Norme Oeko-Tex 100
  • Taille : 40/42 - 64/66, 90/94 - 106/110
  • Instructions : lavable à 60°C, ne pas utiliser de chlore, repassage : II points, nettoyage à sec : P, sèche-linge : I point
Dimensions 106/110
Sexe Hommes
Couleur Bleu
Type de bouchon Boutons pression
Jetable Non
Épaisseur 245 g/m²