Learn More
Bromure de cobalt(II) hydraté, ACROS Organics™
Marque: Acros Organics 318545000
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : CAS : 85017-77-2 Poids : 0.58000kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Quantité | 500g |
---|---|
Conditionnement | Flacon en plastique |
Identifiants chimiques
85017-77-2 | |
218.75 | |
MOTZAWYGLXXRSO-UHFFFAOYSA-L | |
16212115 | |
O.[Co](Br)Br |
Br2Co·xH2O | |
MFCD00150208 | |
cobalt ii bromide hydrate, acmc-20alea, br2co.h2o, cobaltous bromide hydrate, dibromocobalt-water 1/1, cobalt ii bromide hexahydrate, cobalt bromide cobr2 ,hydrate 9ci | |
dibromocobalt ; hydrate |
Spécification
Cobalt(II) bromide hydrate | |
Br2Co·xH2O | |
MFCD00150208 | |
Solubility in water: soluble in water | |
O.[Co](Br)Br | |
218.75 | |
218.75 | |
17.0 to 20.3% (Co) | |
24.7 to 36.5% | |
500g |
85017-77-2 | |
CoBr2·xH2O | |
cobalt ii bromide hydrate, acmc-20alea, br2co.h2o, cobaltous bromide hydrate, dibromocobalt-water 1/1, cobalt ii bromide hexahydrate, cobalt bromide cobr2 ,hydrate 9ci | |
MOTZAWYGLXXRSO-UHFFFAOYSA-L | |
dibromocobalt ; hydrate | |
16212115 | |
Crystals | |
Flacon en plastique | |
Violet |