Learn More
Carbonate de cobalt(II) hydraté, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
50g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cobalt(II) carbonate hydrate |
| Couleur | Blanc à jaune |
| Forme physique | Masse, cristaux, poudre cristalline et/ou morceaux |
| Quantité | 1 kg |
| Formule linéaire | CoCO3·xH2O |
| Merck Index | 14,2436 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble |
| Nom IUPAC | Cobalt(2+) ; carbonate ; hydrate |
| Poids de la formule | 118.94 |
| Pourcentage de pureté | ≥45.5% (Cobalt) (Complexometry) |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Cobalt(II) carbonate hydrate
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
- H360F-Peut nuire à la fertilité.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche