Learn More
Cobaltocène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10025490
47.00 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
1277-43-6
C10H10Co
189.12
MFCD00013749
SNBRJOIYNQIWSZ-UHFFFAOYSA-N
Bis(cyclopentadienyl)cobalt
24942376
cobalt(2+);cyclopenta-1,3-diène
C1C=CC=[C-]1.C1C=CC=[C-]1.[Co+2]
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
1277-43-6
C10H10Co
189.12
MFCD00013749
SNBRJOIYNQIWSZ-UHFFFAOYSA-N
Bis(cyclopentadienyl)cobalt
24942376
cobalt(2+);cyclopenta-1,3-diène
C1C=CC=[C-]1.C1C=CC=[C-]1.[Co+2]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Cobaltocene
Point de fusion 173°C
Couleur Noir
Analyse élémentaire 97.5% min.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.,soluble in hydrocarbons
Poids de la formule 189.12
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristaux métalliques
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cobaltocene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.