Learn More
behr Labor-Technik™ Système de digestion DCO
Capable de digestion simultanée par méthode EPA, ISO ou DIN jusqu’à 8/12 échantillons DCO. Le système de digestion DCO Behr Labor Technik™ est une station de travail comprenant tous les composants nécessaires à la digestion des échantillons DCO.
5245.00€ - 6785.00€
Spécification
Type de produit Digesteur DCO
Comprend Régulateur de temps / température, bloc chauffant, cadre de maintien, bain de refroidissement, récipients d’échantillons, réfrigérants refroidis à l’air, support de réfrigérant
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Nbre de positions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Nbre de positions Prix Quantité et disponibilité  
10074130
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
behr Labor-Technik™
B00218405
8
5245.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-06-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10772001
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
behr Labor-Technik™
B00218406
12
6785.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 03-05-2024
Description
  • Les systèmes sont constitués des composants suivants :
    • Régulateur de température / temps TRS 200 contrôlé par microprocesseur avec programme DCO
    • Bloc chauffant de précision CSB/E pour récipients RG2
    • Cadre de retenue E/B pour récipients d’échantillons RG2
    • Bain de refroidissement KW/N avec montage pour cadre E/B
    • Récipient d’échantillons RG2
    • Réfrigérants refroidis à l’air LK 1
    • Support de réfrigérant LS pour réfrigérants LK
Spécification
Spécification
Digesteur DCO
Régulateur de temps / température, bloc chauffant, cadre de maintien, bain de refroidissement, récipients d’échantillons, réfrigérants refroidis à l’air, support de réfrigérant