Learn More
Dihydrate de sel de trilithium de la coenzyme A, 96 %, Fisher BioReagents
Catalog Number 10032804
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
Verre ambré
18439-24-2
C21H33Li3N7O16P3S
785.329
QSCBPHBAFBVXRK-UHFFFAOYSA-K
coenzyme a, trilithium salt
53442190
Phosphate d’hydrogène trilithium ; [5-(6-aminopurin-9-yl)-4-hydroxy-2-[[[[[3-hydroxy-2,2-diméthyl-4-oxo-4-[3-oxo-3-(2-sulfanyléthylamino)propyl]amino]butyl]-oxidophosphoryl]oxy-oxidophosphoryl]oxyméthyl]oxolan-3-yl]
[Li+].[Li+].[Li+].CC(C)(COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OCC1C(C(C(O1)N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O)OP(=O)(O)[O-])C(C(=O)NCCC(=O)NCCS)O
18439-24-2
C21H33Li3N7O16P3S
785.329
QSCBPHBAFBVXRK-UHFFFAOYSA-K
coenzyme a, trilithium salt
53442190
Phosphate d’hydrogène trilithium ; [5-(6-aminopurin-9-yl)-4-hydroxy-2-[[[[[3-hydroxy-2,2-diméthyl-4-oxo-4-[3-oxo-3-(2-sulfanyléthylamino)propyl]amino]butyl]-oxidophosphoryl]oxy-oxidophosphoryl]oxyméthyl]oxolan-3-yl]
[Li+].[Li+].[Li+].CC(C)(COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OCC1C(C(C(O1)N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O)OP(=O)(O)[O-])C(C(=O)NCCC(=O)NCCS)O
Nom chimique ou matériau Coenzyme A
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage ≥96 %
Conditionnement Verre ambré
Quantité 250 mg
Pourcentage de pureté 96% min.
Forme physique Poudre / Solide