Learn More
COG3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène COG3
Concentration 0.2 mg/mL
Applications Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16828003
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
11130-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-04-2024
pour voir le stock disponible 
16818003
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
11130-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-04-2024
Description
This gene encodes a component of the conserved oligomeric Golgi (COG) complex which is composed of eight different subunits and is required for normal Golgi morphology and localization. Defects in the COG complex result in multiple deficiencies in protein glycosylation. The protein encoded by this gene is involved in ER-Golgi transport.
Spécification
Spécification
COG3
Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Rat, Mouse
Q8CI04, Q96JB2
338337, 361073, 83548
COG3 Fusion Protein Ag1610
Primary
-20°C
COG3
0.2 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
COG complex subunit 3, COG3, p94, SEC34
Cog3
IgG
Antigen Affinity Chromatography