Learn More
VACUUBRAND™ Piège à froid
Utilisez ce piège à froid avec des solvants très volatils et réduisez le refoulement des molécules d’huile dans le système à vide. Les pièges à froid Vacubrand™ assurent une protection importante de votre pompe en séparant les condensats et les milieux agressifs.
517.40€ - 1547.34€
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10428181
|
VACUUBRAND™
20667051 |
Piège à froid SKF H 25 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10548381
|
VACUUBRAND™
20667056 |
Piège à froid GKF 1000i |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10524902
|
VACUUBRAND™
20667053 |
Piège à froid SKF H 40 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Piège à froid SKF- Robuste, facile à nettoyer
- Facile à démonter
- Conception à deux parois avec bonne conductibilité
- Longue durée de fonctionnement par remplissage de réfrigérant
- Évacuation facile des condensats sans démontage
Piège à froid GKF
- Gaine isolante très réfléchissante pour une plus longue durée de vie du réfrigérant
- Fenêtre verticale : observation directe des niveaux de condensats et de réfrigérant
- Robinet d’arrêt en PTFE : évacuation des condensats sans démontage
- Écran en tôle pour la protection contre les dommages externes et l’implosion
Filtre à huile en ligne HF
- Durée de vie prolongée de l’huile
- Moins de demandes de maintenance
- Montage compact facile
- Changement de filtre simple, indicateur de service
Spécification
Pompes Vacuubrand |