Learn More
Memmert™ Chambre climatique à conditions constantes HPP400 avec module de lumière blanche froide, 384 L, acier inox
Plage de températures : 0°C à 70°C sans lumière, 15°C à 40°C avec lumière ; Humidité relative (HR) : 10 à 90 %
Marque: Memmert™ HPP400T7
Informations supplémentaires : Poids : 160.00000kg
Description
- Module de lumière blanche froide de 6 500 Kelvin
- Barrettes de lumière disposées sur les parois latérales de l’intérieur
- 14 barrettes
- Variation de l’intensité contrôlée par le programme de 0 à 100 % (par incréments de 1 %)
- Programmation de la rampe en combinaison avec la température (uniquement avec TwinDISPLAY)
Spécification
HPP400 | |
Module d’éclairage LED | |
Accessoire, module de lumière |