Learn More
Solution de conductivité Oakton™
Utilisez cette solution de conductivité pour obtenir des résultats de test précis sur le terrain ou en laboratoire. Les solutions de conductivité Oakton™ sont dotées de conversions 442, KCI et NaCI imprimées sur le flacon pour faciliter l’utilisation.
Marque: Cole Parmer 0065315
Code nomenclature Nacres: NA.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Utilisez cette solution de conductivité pour obtenir des résultats de test précis sur le terrain ou en laboratoire.Les solutions de conductivité OaktonTM sont dotées de conversions 442, KCI et NaCI imprimées sur le flacon pour faciliter l’utilisation.
- Possède des corrections de température imprimées sur le flacon
- Les valeurs certifiées répertoriées dans les tableaux sont référencées à 25°C
- Durée de conservation de deux ans sur toutes les solutions
- Valeurs d’étalonnage de conductivité-TDS : ppm NaCl : 737,1, ppm 442 : 1 050, ppm KCl : 757,1
Spécification
Étalons de conductivité Cole-Parmer | |
500 mL | |
Étalons de conductivité | |
1.5 mS (1500 μS) |
Sécurité et traitement
- EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.