Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes haute performance Norprene™ L/S™
Utilisez cette tubulure pour les applications sous vide / pression. La tubulure de précision pour pompes haute performance Masterflex™ Norprene™ L/S™ est idéale pour les applications exigeant une excellente résistance aux produits chimiques, à la chaleur, à l’ozone et aux ultraviolets (UV).
260.00€ - 580.00€
Spécification
Type de produit | Tube de pompe |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Longueur totale (métrique) | 1520 cm |
À utiliser avec (application) | Pour les applications exigeant une excellente résistance chimique, thermique, à l’ozone et aux ultraviolets (UV) |
Température min. de fonctionnement (métrique) | -51deg;C |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11705148
|
Masterflex™
06404-15 |
15 |
455.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11735148
|
Masterflex™
06404-24 |
24 |
580.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11770989
|
Masterflex™
06404-35 |
35 |
260.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11750999
|
Masterflex™
06404-36 |
36 |
322.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Convient parfaitement aux applications sous vide / pression
Choisissez une tubulure hautes performances pour les applications impliquant une pression, une hauteur d’aspiration, des fluides visqueux ou une longue durée de vie de la tubulure.- Paroi plus épaisse par rapport à la tubulure de précision pour pompes
- Non conductrice et thermoscellable
- Résistante au vieillissement, à l’oxydation, avec une résistance supérieure aux acides et aux alcalis
- Noir opaque
- Conforme NSF, REACH, RoHS
- Plus de 10 000 heures de fonctionnement de la tuyauterie
Spécification
Tube de pompe | |
1520 cm | |
-51deg;C | |
Noire opaque |
Autoclavables | |
Pour les applications exigeant une excellente résistance chimique, thermique, à l’ozone et aux ultraviolets (UV) | |
Acides | |
132°C |