missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IDEXX Water Comparateur Colilert/Colilert 18

IDEXX Water Quanti-Tray contient du matériel de comparaison pour aider à distinguer un minimum positif d’un résultat négatif.

Marque:  IDEXX Water 98-09226-00

Informations supplémentaires : Poids : 0.13400kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15921160

  • sur devis / 1 pièce
Expédition estimée: 15-06-2022
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Ce produit ne peut pas être commandé en ligne. Merci de contacter notre Service Client au 03 88 67 14 14 pour toute demande.


Description

Description

  • Comparateurs d’échantillons faciles à utiliser
  • Indique la quantité minimale de changement de couleur ou de fluorescence à considérer comme un résultat positif
  • Prédistribué dans un Quanti-Tray
Spécification

Spécification

Quanti-tray live samples
Plastic
100 mL
Quantitatif
One 51 well comparitor tray
1/boîte
Store at 2 to 30°C, away from light
0.14 kg
Vidéos
FDS
Documents
Certificats
Promotions

Promotions