Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel de sulfate de colistine
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• Le sel de sulfate de colistine est une poudre blanche stable, cationique, soluble dans l’eau, composée de plus de 30 composants
• Isolé à l’origine de la bactérie B. polymyxa, il inhibe la croissance des bactéries à Gram-négatif (par exemple E. coli, P. aeruginosa, P. fluorescens et S. enterica) et à Gram-positif (par exemple L. lactis, P. polymyxa, P. acidilactici et S. aureus) en perméabilisant la membrane cellulaire bactérienne.
Applications
• Le sulfate de colistine a une puissante activité anti-endotoxine grâce à sa capacité à se lier aux lippopolysaccharides qui constituent les endotoxines bactériennes
• Ce composé est souvent utilisé dans le traitement des infections à Gram-négatif multirésistantes.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Colistin sulfate salt |
Type | Colistin Sulfate salt |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in methanol, insoluble in acetone, diethyl ether |
Pourcentage de pureté | ≥77% Sum of Polymyxins (HPLC) |
Quantité | 250 mg |
Sécurité et traitement
- Colistin sulfate salt
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
RUO – Research Use Only