Learn More
Colistine, sel de sulfate, MP Biomedicals™
Catalog Number p-4405695
68.10 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23257" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
1264-72-8
1264-72-8
Nom chimique ou matériau Colistin, sulfate salt
Couleur Marron
Quantité 0.25 g
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Colistin Sulfate Salt
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Colistin Sulfate Salt