missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Collagen Type VI Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | Collagen Type VI |
---|---|
Concentration | 0.13 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16803724
|
Proteintech
14853-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16893714
|
Proteintech
14853-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This gene encodes one of the three alpha chains of type VI collagen, a beaded filament collagen found in most connective tissues. The product of this gene contains several domains similar to von Willebrand Factor type A domains. These domains have been shown to bind extracellular matrix proteins, an interaction that explains the importance of this collagen in organizing matrix components. Mutations in this gene are associated with Bethlem myopathy and Ullrich scleroatonic muscular dystrophy. Three transcript variants have been identified for this gene.Spécification
Collagen Type VI | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
P12110, Q02788 | |
12834, 1292, 361821 | |
Collagen Type VI Fusion Protein Ag6635 | |
Primary | |
-20°C | |
COL6A2 |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
COL6A2, Collagen alpha 2(VI) chain, Collagen Type VI, collagen, type VI, alpha 2, PP3610 | |
Col6a2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |