Learn More
Heidolph™ Ballons de réception
For use with rotary evaporators
Marque: Heidolph Instruments 514-83000-00
78.96 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21656" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: VB.02
Informations supplémentaires : Poids : 0.18000kg
Description
- Avec S 35/20
- Référence 15-300-004-11 : inclure les vannes de vidange
- Inclus en standard pour tous les modèles industriels Hei-VAP
Informations sur la commande
Capacité (métrique)
Spécification
Transparent | |
Flacon récepteur | |
35/20 |
Verre | |
Évaporateurs rotatifs | |
500 mL |