Learn More
Shamrock™ Ruban d’étiquetage avec code couleur, 12 m
Sans danger pour une utilisation dans les autoclaves, les congélateurs et les étuves. Il est possible d’écrire au marqueur, au stylo à bille, au feutre et même au crayon sur le ruban d’étiquetage avec code couleur Shamrock™.
Marque: Shamrock™ ST342
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.03060kg
Description
- Résistante à l’eau, à l’huile et à l’acide
- Températures allant de -20 à +121°C
- Pour autoclave, congélateur, réfrigérateur et étuve
- Marquage au stylo à bille, au crayon et au feutre
Spécification
Rubans d’étiquetage | |
Amovible | |
Convient parfaitement aux marqueurs, crayons et feutres | |
12 m | |
1 de chaque |
Autoclavables | |
Jaune | |
Pour autoclave, congélateur, réfrigérateur et four | |
–20°C à +121°C | |
19 mm |