Learn More
Roland Vetter Laborbedarf™ Ruban de marquage avec code couleur, 13 mm
Sans danger pour une utilisation dans les autoclaves, les congélateurs et les étuves. Il est possible d’écrire au marqueur, au stylo à bille, au feutre et même au crayon sur le ruban de marquage avec code couleur Roland Vetter Laborbedarf™.
Marque:  Roland Vetter Laborbedarf™ ST1201
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.09450kg
Code produit. 11765753
Quantité Prix
1 45.76€ / 55m
10 38.42€ / 55m
En stock, prêt à être expédié : 2
Ajouter au panier
Description
Description
  • Résistante à l’eau, à l’huile et à l’acide
  • Températures allant de -20 à +121°C
  • Pour autoclave, congélateur, réfrigérateur et étuve
  • Marquage au stylo à bille, au crayon et au feutre
Spécification
Spécification
Bande de marquage
blanc
13 mm
Rouleau