Learn More
Shamrock™ Ruban d’étiquetage polyvalent à code couleur 2,54 cm (3 pouce)
Disponible en plusieurs couleurs pour répondre à vos besoins. Le ruban d’étiquetage polyvalent avec code couleur Shamrock™ (3 po) offre de nombreuses possibilités pour le codage couleur en laboratoire : test, médecin ou service.
Marque: Shamrock™ ST-120-4
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.08190kg
Description
- Résistante à l’eau, à l’huile et à l’acide
- Plage de températures de -20 à +121°C
- Pour autoclave, congélateur, réfrigérateur et étuve
- Marquage universel au stylo à bille, crayon de papier et marqueur
Spécification
Amovible | |
Ruban d’étiquetage polyvalent à code couleur | |
55 m |
Rouge | |
55 m x 24 mm | |
24 mm |