Learn More
Shamrock™ Ruban d’étiquetage polyvalent à code couleur 2,54 cm (3 pouce)
Disponible en plusieurs couleurs pour répondre à vos besoins. Le ruban d’étiquetage polyvalent avec code couleur Shamrock™ (3 po) offre de nombreuses possibilités pour le codage couleur en laboratoire : test, médecin ou service.
Marque:  Shamrock™ ST20027
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.32800kg
Code produit. 11772255
Quantité Prix
1 133.00€ / 55m
10 63.99€ / 55m
Expédition estimée
17-02-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • Résistante à l’eau, à l’huile et à l’acide
  • Plage de températures de -20 à +121°C
  • Pour autoclave, congélateur, réfrigérateur et étuve
  • Marquage universel au stylo à bille, crayon de papier et marqueur
Spécification
Spécification
Ruban d’étiquetage polyvalent à code couleur
Rouge, Fluorescent
50 mm
Amovible
55 m