Learn More
Witeg™ Comparaison des couleurs des cylindres selon Nessler
Code produit. 11843855
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Volume (métrique) unitSize
11843855 50 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit. 11843855 Fournisseur Witeg™ Code fournisseur 2 150 050
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour la comparaison de la couleur et de la turbidité des solutions.
  • Forme haute
  • Capacité de 50 ml
  • En verre borosilicaté
  • Avec fond optiquement plat
Spécification
Matériau Verre borosilicaté
Volume (métrique) 50 ml
Longueur (métrique) 180 mm
Diamètre (métrique) externe 24 mm
À utiliser avec (application) Comparaison de la couleur, de la turbidité
Graduations 50 ml