Learn More
Solution couleur primaire, jaune, qualité EP, Reagecon™
BIOPHARMA
Catalog Number 11845853
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Permet d’étalonner, de contrôler, de qualifier et de valider les instruments de mesure des couleurs. La solution couleur primaire, jaune, qualité EP, Reagecon™ est une solution colorimétrique prête à l’emploi présentée dans des flacons inviolables de haute qualité. Elle est préparée avec du chlorure de fer conformément à l’Eu. Ph. Chapter 2.
Cette solution couleur primaire est un étalon de coloration prêt à l’emploi présenté dans des flacons inviolables de haute qualité pour une utilisation comme étalon de contrôle de qualité et/ou d’étalonnage. Elle est préparée avec du chlorure de fer (III), de l’acide chlorhydrique et de l’eau.
  • Fabriquée conformément aux directives du chapitre 2 de la pharmacopée européenne avec un certificat d’étalonnage de balance délivré conformément à la norme ISO 17025
  • Préparé de manière gravimétrique sur une base poids/poids à l’aide de poids traçables par OIML
  • Concentration vérifiée à l’aide d’un spectrophotomètre hautes performances étalonné à l’aide de 34 étalons spectrophotométriques certifiés du guide ISO
  • Les solutions couleur primaire peuvent être combinées dans des rapports précis pour former les solutions étalons de couleur
Nom chimique ou matériau Iron(III) Chloride
Description European Pharmacopoeia Primary Color Solution
CAS 7705-08-0
Quantité 100 mL
Couleur Jaune
Formule moléculaire Cl3Fe
Numéro MDL MFCD00011005
Clé InChI RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Nom IUPAC iron(3+) trichloride
Poids moléculaire (g/mol) 162.20
Poids de la formule 162.20g/mol
Noms d’analytes ou de composants Iron (III) chloride, Hydrochloric acid and water
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • PRIMARY YELLOW SOLUTION
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: iron trichloride, hydrochloric acid 37%