Learn More
Fisherbrand™ Boîte pour lames de microscope Premium
Stockez et transportez 25 lames en toute sécurité grâce aux boîtiers en ABS durables. Les boîtes colorées en ABS pour 25 lames Fisherbrandtrade; permettent de conserver les lames de microscope standard dans des fentes à compartiments numérotés. Stockage sûr et anti-poussière.
6.25€ - 14.45€
Spécification
Type | Boîte de stockage pour lames |
---|---|
Capacité de lame | 25 |
Type de bouchon | Couvercle emboîtant |
L’appareil peut contenir | 25 (lames de microscope 25 x 75 mm ou 1 x 3 po) |
Dimensions (L x l x H) | 141 x 88 x 35 mm |
Code produit | Marque | Couleur | Matériau de doublure | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Matériau de doublure | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11711476
|
Fisherbrand™
|
Bleu | Mousse |
6.25€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11721476
|
Fisherbrand™
|
Rouge | Mousse |
7.15€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11731476
|
Fisherbrand™
|
Blanc | Mousse |
14.45€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11334135
|
Fisherbrand™
|
Rouge | Liège |
11.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11314135
|
Fisherbrand™
|
Bleu | Liège |
11.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11324135
|
Fisherbrand™
|
Vert | Liège |
11.15€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Stockez et transportez 25 lames en toute sécurité grâce aux boîtiers en ABS résistants. Les boîtes colorées en ABS pour 25 lames Fisherbrand™ permettent de conserver les lames de microscope standard dans des fentes à compartiments numérotés. Stockage sûr et anti-poussière.
ulliLes boîtes rigides moulées maintiennent fermement les lames en place dans les fentes rainurées/liliLes fentes et la doublure sont numérotées pour correspondre à la fiche d’inventaire de lames/liliDoublure en liège ou en mousse disponible/liliLe couvercle emboîtant se ferme facilement et permet un accès facile aux lames/liliEmpilable/li/ulSpécification
Boîte de stockage pour lames | |
Couvercle emboîtant | |
141 x 88 x 35 mm | |
35 mm | |
5.55 in. | |
ABS | |
88 mm |
25 | |
25 (lames de microscope 25 x 75 mm ou 1 x 3 po) | |
Lames de microscope standard 25 x 75 mm (1 x 3 po) | |
Fiche d’inventaire de lames | |
141 mm | |
Oui |