Learn More
VITLAB™ Pissettes en PEBD à col étroit colorées
Obtention de petites quantités précises de divers liquides grâce à ces pissettes. Les pissettes à col étroit en PEBD coloré VITLAB™ sont dotées d’un jet de pulvérisation précis et d’un reflux du milieu optimisé grâce à la pointe de prélèvement continue et fine du tube de pulvérisation.
Marque: VITLAB™ 132706
36.37 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23277" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Le système VENT-CAP (brevet en attente) empêche toute fuite de liquide du tube de distribution pouvant se produire en raison de changements de température dans le laboratoire
- Flacons à col étroit, en PEBD
- Disponibles en quatre couleurs différentes pour faciliter l’identification
- Bouchon à vis et tube de pulvérisation en PP
Spécification
Pissette | |
Ventilé | |
500 ml | |
PEBD | |
Étroit |
180 mm | |
74 mm | |
Jaune | |
Oui |