Learn More
VITLAB™ Pissettes en PEBD à col étroit colorées
Obtention de petites quantités précises de divers liquides grâce à ces pissettes. Les pissettes à col étroit en PEBD coloré VITLAB™ sont dotées d’un jet de pulvérisation précis et d’un reflux du milieu optimisé grâce à la pointe de prélèvement continue et fine du tube de pulvérisation.
Marque:  VITLAB™ 132606
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.27000kg
Code produit. 11398603
  • 26.40€ / 5 pièces
Expédition estimée: 25-04-2024
Description
  • Le système VENT-CAP (brevet en attente) empêche toute fuite de liquide du tube de distribution pouvant se produire en raison de changements de température dans le laboratoire
  • Flacons à col étroit, en PEBD
  • Disponibles en quatre couleurs différentes pour faciliter l’identification
  • Bouchon à vis et tube de pulvérisation en PP
Spécification
Spécification
Pissette
Ventilé
250 ml
PEBD
135 mm
58 mm